Documenti fondamentali
Z505668
Ace O-ring, CAPFE
wall size 3.5 mm, I.D. 25.0 mm
Scegli un formato
1 EA
CHF 33.60
CHF 33.60
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 33.60
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
CHF 33.60
Check Cart for Availability
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 7855838
Diam. int.
25.0 mm
Misura parete
3.5 mm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)