Documenti fondamentali
GF60759647
Boron carbide-hot-pressed
sheet, thickness 0.5 mm, size 25 × 25 mm
Scegli un formato
1 EA
CHF 686.00
CHF 686.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 686.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
CHF 686.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 607-596-47
Misura
25 × 25 mm
Spessore
0.5 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)