Documenti fondamentali
GF62139876
Boron carbide-hot-pressed
sheet, thickness 4.0 mm, size 50 × 50 mm
Scegli un formato
1 EA
CHF 1’330.00
CHF 1’330.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 1’330.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
CHF 1’330.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 621-398-76
Misura
50 × 50 mm
Spessore
4.0 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)