Documenti fondamentali
GF60748498
Polyvinylidenechloride
(PVDC), powder, mean particle size <180micron, weight 1000 g
Sinonimo/i:
CV306010
Scegli un formato
1 EA
CHF 393.00
CHF 393.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 393.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 393.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 607-484-98
Peso
1000 g
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)