Documenti fondamentali
GF12190294
Polyphenylsulfone
(PPSU), rod, diam. 40 mm, L 50 mm, black
Sinonimo/i:
SU337940
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 121-902-94
Lunghezza
50 mm
Diametro
40 mm
Colore
black
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)