Documenti fondamentali
GF60401337
Iron
powder, 1-6 μm mean particle size, weight 500 g, purity 98%
Sinonimo/i:
FE006045
Scegli un formato
1 EA
CHF 486.00
CHF 486.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 486.00
About This Item
Formula condensata:
Fe
Numero CAS:
Peso molecolare:
55.85
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141721
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 486.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 604-013-37
Resistività
9.71 μΩ-cm
Peso
500 g
Dimens. media particelle
1-6 μm
P. ebollizione
2750 °C (lit.)
Punto di fusione
1535 °C (lit.)
Densità
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Fe]
InChI
1S/Fe
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Iron powder, max. particle size 60 micron, weight 2000 g, purity 99.+%
GF57552082
Iron
Carbonyl iron ≥97% Fe basis
Sigma-Aldrich
C3518
Carbonyl iron
Iron powder, max. particle size 450 micron, weight 500 g, purity 99.+%
GF04477822
Iron
Iron chips, 99.98% trace metals basis
Sigma-Aldrich
267945
Iron
Iron powder, max. particle size 60 micron, weight 1000 g, purity 99.+%
GF47660418
Iron