Documenti fondamentali
GF80837691
Iron
powder, 1-6 μm mean particle size, weight 100 g, purity 98%
Sinonimo/i:
FE006045
About This Item
Formula condensata:
Fe
Numero CAS:
Peso molecolare:
55.85
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141721
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
98%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 808-376-91
Resistività
9.71 μΩ-cm
Peso
100 g
Dimens. media particelle
1-6 μm
P. ebollizione
2750 °C (lit.)
Punto di fusione
1535 °C (lit.)
Densità
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Fe]
InChI
1S/Fe
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Iron powder, −325 mesh, 97%
Sigma-Aldrich
209309
Iron
Cobalt powder, 2 μm particle size, 99.8% trace metals basis
Sigma-Aldrich
266639
Cobalt