Documenti fondamentali
GF47660418
Iron
powder, max. particle size 60 micron, weight 1000 g, purity 99.+%
Sinonimo/i:
FE006020
Scegli un formato
1 EA
CHF 239.00
CHF 239.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 239.00
About This Item
Formula condensata:
Fe
Numero CAS:
Peso molecolare:
55.85
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141721
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 239.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥99.0%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 476-604-18
Resistività
9.71 μΩ-cm
Peso
1000 g
Dimens. max. particelle
60 μm
P. ebollizione
2750 °C (lit.)
Punto di fusione
1535 °C (lit.)
Densità
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Fe]
InChI
1S/Fe
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Iron powder, −325 mesh, 97%
Sigma-Aldrich
209309
Iron
Iron powder, 1-6 μm mean particle size, weight 500 g, purity 98%
GF60401337
Iron
Iron puriss. p.a., carbonyl-Iron powder, low in magnesium and manganese compounds, ≥99.5% (RT)
Sigma-Aldrich
44890
Iron
Iron granular, 10-40 mesh, >99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
413054
Iron
Carbonyl iron ≥97% Fe basis
Sigma-Aldrich
C3518
Carbonyl iron