GF59152350
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), sheet, thickness 1 mm, size 600 × 600 mm, condition amorphous
Sinonimo/i:
ES303010
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 591-523-50
Misura
600 × 600 mm
Spessore
1 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3