Documenti fondamentali
GF58541272
Cadmium
powder, max. particle size 60 micron, weight 100 g, purity 99.9%
Sinonimo/i:
CD006020
Scegli un formato
1 EA
CHF 333.00
CHF 333.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 333.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Cd
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.41
Beilstein:
8137359
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
11101710
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 333.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99.9%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 585-412-72
Resistività
7.27 μΩ-cm, 22°C
Peso
100 g
Dimens. max. particelle
60 μm
P. ebollizione
765 °C (lit.)
Punto di fusione
320.9 °C (lit.)
Densità
8.65 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cd]
InChI
1S/Cd
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Pyr. Sol. 1 - Repr. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Kidney,Lungs,Bone
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)