Documenti fondamentali
GF57647166
Fecralloy - Iron-Chromium, Fe72.8Cr22Al5Y0.1Zr0.1
foil, 200 x 1000mm, 0.5mm thickness, as rolled
Sinonimo/i:
FE080500
Scegli un formato
1 EA
CHF 572.00
CHF 572.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 572.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
CHF 572.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil (temper - as rolled)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 576-471-66
Misura × spessore
200 mm × 1000 mm × 0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)