Documenti fondamentali
GF05983139
Fecralloy - Iron-Chromium, Fe72.8Cr22Al5Y0.1Zr0.1
500mm tube, 15mm outside diameter, 1.5mm wall thickness, 12mm inside diameter
Sinonimo/i:
FE087500
Scegli un formato
1 EA
CHF 508.00
CHF 508.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 508.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
CHF 508.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 059-831-39
L × spess. parete
500 mm × 1.5 mm
D.E. × D.I.
15 mm × 1.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)