Documenti fondamentali
GF57134123
Polyimide
(PI), tube, outside diameter 4.2mm, L 100 mm, wall thickness 0.07 mm
Sinonimo/i:
IM307400
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 571-341-23
Lunghezza
100 mm
Spessore delle pareti
0.07 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)