GF54371695
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.25 mm, L 1 m, condition biaxially oriented
Sinonimo/i:
ES301450
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 543-716-95
Lunghezza
1 m
Spessore
0.25 mm