Documenti fondamentali
GF49299069
Iron
powder, 6-8 μm mean particle size, weight 1000 g, purity 99.+%
Sinonimo/i:
FE006041
Scegli un formato
1 EA
CHF 596.00
CHF 596.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 596.00
About This Item
Formula condensata:
Fe
Numero CAS:
Peso molecolare:
55.85
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141721
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 596.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥99.0%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 492-990-69
Resistività
9.71 μΩ-cm
Peso
1000 g
Dimens. media particelle
6-8 μm
P. ebollizione
2750 °C (lit.)
Punto di fusione
1535 °C (lit.)
Densità
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Fe]
InChI
1S/Fe
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)