Documenti fondamentali
GF47837065
Boron
powder, max. particle size 45 micron, weight 20 g, purity 98.%
Sinonimo/i:
B 006012
Scegli un formato
1 EA
CHF 915.00
CHF 915.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 915.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
B
Numero CAS:
Peso molecolare:
10.81
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141907
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 915.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 478-370-65
Resistività
1.5E12 μΩ-cm, 20 °C
Peso
20 g
Dimens. max. particelle
45 μm
Densità
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[B]
InChI
1S/B
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Mohamed Sherif El-Eskandarany et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(15) (2020-07-29)
Metallic glasses, with their short-range order structure, exhibit unique characteristics that do not exist in the corresponding crystalline alloys with the same compositions. These unusual properties are attributed to the absence of translational periodicity, grain boundaries, and compositional homogeneity. Cobalt