GF47507834
Platinum/Rhodium
wire, Pt 80%/Rh 20%, 0.25 mm diameter, length 0.2 m
Sinonimo/i:
PC115130
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 475-078-34
Lunghezza
0.2 m
Diametro
0.25 mm