GF43243400
Platinum/Iridium
wire, Pt 70%/Ir 30%, 0.05 mm diameter, length 1 m, temper as drawn
Sinonimo/i:
PT055121
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 432-434-00
Lunghezza
1 m
Diametro
0.05 mm