GF46343134
Fluorinated Ethylene Propylene Copolymer
(FEP), film, thickness 0.1 mm, size 150 × 150 mm
Sinonimo/i:
FP341100
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 463-431-34
Misura
150 × 150 mm
Spessore
0.1 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash