Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Quality Segment
material
plain filter, polyethersulfone membrane, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipore Express®, Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
15 mL/min water flow rate at 690 mbar (10 psi)
diam.
47 mm
filter diam.
47 mm
thickness
160-185 μm
impurities
≤0.5 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
pore size
0.22 μm pore size
bubble point
≥1.38 bar, air with 100% IPA at 23 °C
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
Caratteristiche e vantaggi:
•La filtrazione ultrarapida e la resa elevata accelerano il processo.
•Può essere sterilizzata in autoclave, con ossido di etilene o con irradiazione gamma per le applicazioni di filtrazione sterile.
Applicazioni:
Filtrazione sterile, filtrazione di tampone, filtrazione di terreno per la coltura di tessuti
Need a custom membrane filter? Click here to request a custom membrane filter or unique and large package sizes that may not be available via our website.
Application
- Filtrazione sterile
- Filtrazione di tamponi
- Filtrazione di terreni per colture tissutali
- Filtrazione di campioni per analisi di PFAS (LC-MS)
Other Notes
- Ritenzione degli organismi: Microorganismi
- Modalità d′azione: Filtrazione (esclusione sterica)
- Applicazione: Filtrazione in laboratorio generale
- Uso previsto: Ritenzione o rimozione di contaminanti biologici
- Istruzioni per l′uso: La filtrazione sterilizzante di un liquido attraverso una membrana con pori di dimensioni pari o inferiori a 0,2 μm elimina efficacemente i contaminanti biologici, inclusi batteri, muffe e lieviti. Per la ritenzione selettiva di contaminanti biologici di maggiori dimensioni, il liquido può essere filtrato attraverso membrane con pori di dimensioni pari o superiori a 0,45 μm in modo da intrappolare i microorganismi e supportarne la crescita per la successiva coltura e analisi.
- Dichiarazione sulla conservazione: Conservare in luogo asciutto
- Dichiarazione sullo smaltimento: Smaltire conformemente ai regolamenti federali, nazionali e locali applicabili.
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description Millipore Express®, filter diam. 47 mm, hydrophilic | description Millipore Express®, filter diam. 47 mm, hydrophilic | description Millipore Express®, filter diam. 90 mm, hydrophilic | description Millipore Express®, filter diam. 13 mm, hydrophilic |
| diam. 47 mm | diam. 47 mm | diam. 90 mm | diam. 13 mm |
| parameter 15 mL/min water flow rate at 690 mbar (10 psi) | parameter 23 mL/min water flow rate at 690 mbar (10 psi) | parameter 23 mL/min water flow rate at 690 mbar (10 psi) | parameter 15 mL/min water flow rate at 690 mbar (10 psi) |
| pore size 0.22 μm pore size | pore size 0.45 μm pore size | pore size 0.45 μm pore size | pore size 0.22 μm pore size |
| manufacturer/tradename Millipore Express® | manufacturer/tradename Millipore, Millipore Express® | manufacturer/tradename Millipore, Millipore Express® | manufacturer/tradename Millipore Express® |
| material white filter, polyethersulfone membrane, plain filter | material plain filter, polyethersulfone membrane, white filter | material plain filter, white filter, polyethersulfone membrane | material polyethersulfone membrane, white filter, plain filter |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Filtro a membrana Millipore Express PLUS
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?