Documenti fondamentali
GF45344998
Polybutylene Terephthalate
(PBT), monofilament, diam. 0.18 mm, L 50 m
Sinonimo/i:
ES345910
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
monofilament
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 453-449-98
Lunghezza
50 m
Diametro
0.18 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)