Documenti fondamentali
GF44610588
Polyethylene Naphthalate
(PEN), film, thickness 0.125 mm, size 125 × 150 mm, natural
Sinonimo/i:
ES361090
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 446-105-88
Misura
125 × 150 mm
Spessore
0.125 mm
Colore
natural
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)