Documenti fondamentali
GF88259361
Polyethylene Naphthalate
(PEN), granule, 5 mm nominal granule size, weight 100 g, condition additive free polymer
Sinonimo/i:
ES366300
Scegli un formato
1 EA
CHF 213.00
CHF 213.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 213.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 213.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
granular
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 882-593-61
Peso
100 g
Dimensione nominale granuli
5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)