Documenti fondamentali
GF43770427
Polyethylene - Low Density
(LDPE), sheet, thickness 2.3 mm, size 300 × 300 mm, condition stress relieved
Sinonimo/i:
ET313023
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 437-704-27
Misura
300 × 300 mm
Spessore
2.3 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)