Documenti
573019
Sigma-Aldrich
Ethylene carbonate-d4
98 atom % D, 99% (CP)
Sinonimo/i:
1,3-Dioxolan-2-one-d4, Deuterated ethylene carbonate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3D4O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
92.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.13
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Forma fisica
solid
P. eboll.
246 °C
Punto di fusione
34-37 °C
Densità
1.379 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H]C1([2H])OC(=O)OC1([2H])[2H]
InChI
1S/C3H4O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2/i1D2,2D2
KMTRUDSVKNLOMY-LNLMKGTHSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Katie L Browning et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 21(31), 17356-17365 (2019-07-30)
With the use of in situ neutron reflectometry (NR) we show how the addition of an electronically conductive polymeric binder, PEFM, mediates the solid-electrolyte interphase (SEI) formation and composition on an amorphous Si (a-Si) electrode as a function of the