Documenti
GF42816135
Nitinol alloy, Ni55Ti45
500mm tube, 1.8mm outside diameter, 0.125mm wall thickness, 1.55mm inside diameter, superelastic
Sinonimo/i:
NI207180
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 428-161-35
Lunghezza
500 mm
D.E. × D.I. × spess. parete