Documenti fondamentali
GF42710598
Ruthenium
powder, max. particle size 450 micron, weight 1 g, purity 99.9%
Sinonimo/i:
RU006012
Scegli un formato
1 EA
CHF 444.00
CHF 444.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 444.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Ru
Numero CAS:
Peso molecolare:
101.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141739
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 444.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99.9%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 427-105-98
Resistività
7.1 μΩ-cm, 0°C
Peso
1 g
Dimens. max. particelle
450 μm
P. ebollizione
3900 °C (lit.)
Punto di fusione
2310 °C (lit.)
Densità
12.45 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Ru]
InChI
1S/Ru
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)