Documenti
GF48652869
Ruthenium
powder, max. particle size 850 micron, weight 2 g, purity 99.9%
Sinonimo/i:
RU006020
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Ru
Numero CAS:
Peso molecolare:
101.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141739
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.9%
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 486-528-69
Resistività
7.1 μΩ-cm, 0°C
Peso
2 g
Dimens. max. particelle
850 μm
P. eboll.
3900 °C (lit.)
Punto di fusione
2310 °C (lit.)
Densità
12.45 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Ru]
InChI
1S/Ru
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N