Documenti fondamentali
GF42632883
Germanium
lump, 25 mm max. lump size, weight 100 g, purity 99.999%
Sinonimo/i:
GE006100
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Ge
Numero CAS:
Peso molecolare:
72.64
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141716
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.999%
Forma fisica
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 426-328-83
Resistività
53 Ω-cm, 20°C
Peso
100 g
Dimensione max. pezzetti
25 mm
P. eboll.
2830 °C (lit.)
Punto di fusione
937 °C (lit.)
Densità
5.35 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ge]
InChI
1S/Ge
GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)