Documenti fondamentali
GF10509555
Germanium
lump, 10 mm max. lump size, weight 100 g, purity 99.999%
Sinonimo/i:
GE006101
Scegli un formato
1 EA
CHF 1’540.00
CHF 1’540.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 1’540.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Ge
Numero CAS:
Peso molecolare:
72.64
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141716
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 1’540.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99.999%
Stato
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 105-095-55
Resistività
53 Ω-cm, 20°C
Peso
100 g
Dimensione max. pezzetti
10 mm
P. ebollizione
2830 °C (lit.)
Punto di fusione
937 °C (lit.)
Densità
5.35 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ge]
InChI
1S/Ge
GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)