GF41512722
Boron nitride
sheet, thickness 4.0 mm, size 50 × 50 mm, condition hot-pressed
Sinonimo/i:
B 603401
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 415-127-22
Misura
50 × 50 mm
Spessore
4.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)