Documenti fondamentali
GF36874413
Boron nitride
sheet, thickness 0.5 mm, size 100 × 100 mm, condition hot-pressed
Sinonimo/i:
B 603150
Scegli un formato
1 EA
CHF 666.00
CHF 666.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Request a Bulk Order
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 666.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
CHF 666.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Request a Bulk Order
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 368-744-13
Misura
100 × 100 mm
Spessore
0.5 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)