GF57864189
Boron nitride
sheet, thickness 1.0 mm, size 25 × 25 mm, condition pyrolitic
Sinonimo/i:
B 603120
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 578-641-89
Misura
25 × 25 mm
Spessore
1.0 mm