Documenti
GF40448459
Polyvinylchloride - Unplasticized
(UPVC), sheet, thickness 1 mm, size 150 × 150 mm, clear
Sinonimo/i:
CV313010
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 404-484-59
Misura
150 × 150 mm
Spessore
1 mm
Colore
clear
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3