GF38797149
Alumina
fiber, tex number 210, length 2 m, filament diameter 0.02mm
Sinonimo/i:
AL605720
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
fibers
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 387-971-49
Lunghezza
2 m
Diametro
0.02 mm , filament diameter