GF38432639
Invar® - Controlled Expansion Alloy, Fe64Ni36
sheet, 150 x 150mm, 2.5mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
FE023120
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 384-326-39
Misura × spessore
150x150 mm × 2.5 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3