Documenti fondamentali
GF38353080
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), monofilament, diam. 0.4 mm, L 20 m
Sinonimo/i:
ES305940
Scegli un formato
1 EA
CHF 418.00
CHF 418.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 418.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 418.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
monofilament
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 383-530-80
Lunghezza
20 m
Diametro
0.4 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)