Documenti
GF35638252
Polybutylene Terephthalate
(PBT), monofilament, diam. 0.18 mm, L 500 m
Sinonimo/i:
ES345910
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
monofilament
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 356-382-52
Lunghezza
500 m
Diametro
0.18 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3