Documenti fondamentali
GF69269710
Polybutylene Terephthalate
(PBT), sheet, thickness 9.5 mm, size 300 × 300 mm
Sinonimo/i:
ES343200
Scegli un formato
1 EA
CHF 676.00
CHF 676.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Request a Bulk Order
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 676.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 676.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Request a Bulk Order
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 692-697-10
Misura
300 × 300 mm
Spessore
9.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)