Documenti fondamentali
GF35377713
Brass
wire, Cu 63%/Zn 37%, 0.08 mm diameter, length 1000 m, temper hard
Sinonimo/i:
CU025120
Scegli un formato
1 EA
CHF 565.00
CHF 565.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 565.00
About This Item
Codice UNSPSC:
30102010
NACRES:
NA.23
CHF 565.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 353-777-13
Lunghezza
1000 m
Diametro
0.08 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)