Documenti
GF64417495
Brass
wire, Cu63%/Zn37%, 0.08 mm diameter, length 250 m, temper hard
Sinonimo/i:
CU025120
About This Item
Codice UNSPSC:
30102010
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 644-174-95
Lunghezza
250 m
Diametro
0.08 mm