Documenti fondamentali
GF35211675
Cellulose
(regenerated cellulose), film, thickness 0.021 mm, L 2 m, red
Sinonimo/i:
AC321020
Scegli un formato
1 EA
CHF 223.00
CHF 223.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 223.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 223.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 352-116-75
Lunghezza
2 m
Spessore
0.021 mm
Colore
red
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)