22183
Cellulose Chromatography Resin
powder, 140-1400 mesh
Sinonimo/i:
Cellulose powder, Cotton linters
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Cellulose, powder, for column chromatography
Grado
for column chromatography
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
tecniche
LPLC: suitable
Lungh. fibre
0.01-0.10 mm
Residuo alla calcinazione
~0.1%
Matrice
Cellulose
Gruppo funzionale matrice
polymer
Dimensione particelle
10-100 μm
Cationi in tracce
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3?,4?,5?,6?,7?,8?,9?,10-,11?,12+/m1/s1
GUBGYTABKSRVRQ-WFVLMXAXSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?