GF33524805
Stainless steel - AISI 316
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, thickness 0.05 mm, length 0.5 m, coil width 50 mm
Sinonimo/i:
FE240252
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 335-248-05
Lunghezza
0.5 m
Largh. bobina
50 mm
Spessore
0.05 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)