GF99424312
Stainless steel - AISI 304
mesh, Fe/Cr18%/Ni10%, size 0.54 mm, size 150 × 150 mm, thickness 0.6 mm
Sinonimo/i:
FE228720
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
mesh
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 994-243-12
Misura
0.54 mm
150 × 150 mm
Spessore
0.6 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3