Documenti
GF30657102
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), powder, mean particle size 600micron, weight 100 g, condition additive free polymer
Sinonimo/i:
ME306010
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 306-571-02
Peso
100 g
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2