Documenti
GF29940105
Silicon
lump, 5 mm max. lump size, weight 50 g, purity 99.99%
Sinonimo/i:
SI006103
About This Item
Formula condensata:
Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
28.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141911
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.99%
Forma fisica
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 299-401-05
Peso
50 g
Dimensione max. pezzetti
5 mm
P. eboll.
2355 °C (lit.)
Punto di fusione
1410 °C (lit.)
Densità
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Si]
InChI
1S/Si
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3