Documenti fondamentali
GF27121160
Niobium
tube, 200mm, outside diameter 16.0mm, inside diameter 13mm, wall thickness 1.5mm, as drawn, 99.9%
Sinonimo/i:
Niobium, NB007700, Columbium
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Nb
Numero CAS:
Peso molecolare:
92.91
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141730
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.90%
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 271-211-60
Resistività
13-16 μΩ-cm, 20°C
L × spess. parete
200 mm × 1.5 mm
D.E. × D.I.
16.0 mm × 13 mm
P. ebollizione
4742 °C (lit.)
Punto di fusione
2468 °C (lit.)
Densità
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Nb]
InChI
1S/Nb
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)