Documenti fondamentali
GF25442535
Aluminum nitride
powder, max. particle size 50 micron, weight 100 g, purity 99%
Sinonimo/i:
AL526020
Scegli un formato
1 EA
CHF 568.00
CHF 568.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 568.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
CHF 568.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 254-425-35
Peso
100 g
Dimens. max. particelle
50 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)