Documenti
GF24253141
Ethylene-Tetrafluoroethylene Copolymer
(ETFE), film, thickness 0.025 mm, L 0.5 m
Sinonimo/i:
FP361025
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 242-531-41
Lunghezza
0.5 m
Spessore
0.025 mm